Learn More
Cytiva ActiPro Flüssigmedium
Click to view available options
Menge:
500 mL
Packungsgröße:
500 Milliliter
Beschreibung
- ActiPro-Medium enthält keine Wachstumsfaktoren (z. B. Insulin), Peptide, Hydrolysate, Phenolrot oder 2-Mercaptoethanol, wodurch die Konsistenz von Charge zu Charge gewährleistet und die Effizienz der Zellkultivierung erhöht wird.
- ActiPro-Medium ist für die Verwendung mit dem HyClone ActiSM-Medium und den Supplementen Cell Boost 7a und Cell Boost 7 b als Teil des ActiPro-Systems von Medien und Supplementen vorgesehen, die speziell auf Anpassung und Produktion ausgerichtet sind.
- Das ActiPro System eignet sich für die allgemeine Biomanufacturierung mit CHO-Zelllinien wie CHO-GS, CHO-K1, CHO-DG44 und CHO-S.
Spezifikation
Spezifikation
| Form | Flüssig |
| Menge | 500 mL |