Learn More
Thermo Scientific Chemicals Actinomycin D, 93 %
Artikelnummer. 10413075 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
25 mg
100 mg
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Milligramm
100 Milligramm
25 Milligramm
5 Milligramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10413075 100 mg Glasflasche 100 Milligramm
10043673 1 mg Glasflasche 1 Milligramm
10247270 5 mg Glasflasche 5 Milligramm
10308880 25 mg Glasflasche 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10413075 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 294941000
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 50-76-0 | C62H86N12O16 | 1255.438 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 50-76-0
Summenformel C62H86N12O16
Molekulargewicht (g/mol) 1255.438
MDL-Nummer MFCD00005033
InChI-Schlüssel RJURFGZVJUQBHK-HUZQGMAJSA-N
Synonym Dactinomycin
PubChem CID 131954673
IUPAC-Name 2-amino-4,6-dimethyl-3-oxo-1-N-[(3R,6S,7R,10S,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,11,14-tetrazabicyclo[14.3.0]nonadecan-6-yl]-9-N-[(3R,6S,7R,16S)-7,11,14-trimethyl-2,5,9,12,15-pentaoxo-3,10-di(propan-2-yl)-8-oxa-1,4,
SMILES CC1C(C(=O)NC(C(=O)N2CCCC2C(=O)N(CC(=O)N(C(C(=O)O1)C(C)C)C)C)C(C)C)NC(=O)C3=C4C(=C(C=C3)C)OC5=C(C(=O)C(=C(C5=N4)C(=O)NC6C(OC(=O)C(N(C(=O)CN(C(=O)C7CCCN7C(=O)C(NC6=O)C(C)C)C)C)C(C)C)C)N)C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Actinomycin D
Typ Actinomycin D
Namenshinweis 93%
Physikalische Form Kristallpulver
CAS Min. % 91.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 245.0°C to 252.0°C
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Farbe Rot
Menge 100 mg
Prozentgehaltsbereich 93%
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol, 1,2-propanediol, water + glyco, l mixture
Formelmasse 1255.44
Reinheit (%) 93%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Actinomycin D
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen