Learn More
Invitrogen™ Actinomycin D
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
5 Milligramm
Beschreibung
Actinomycin D weist eine hohe GC-Selektivität auf und verursacht Verformung an seiner Bindungsstelle. Die Bindung des nicht fluoreszierenden Actinomycins D an Nukleinsäuren ändert die Absorption des Farbstoffs. Actinomycin D wurde für Chromosomen-Bandenuntersuchungen verwendet.
Zellanalyse, Zellvermehrung, Zellviabilität, Proliferation und Funktion
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Farbe | Violett |
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Nachweisverfahren | Kolorimetrisch |
| Form | Fest |
| Produkttyp | Antibiotikum |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- actinomycin D
- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 1
- Karzinogenität Kategorie 1
- Reproduktionstoxizität Kategorie 1
- H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
- H350-Kann Krebs erzeugen.
- H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
- P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
- P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P330-Mund ausspülen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Actinomycin D