missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ACTH Antibody (CLIP/2859R), Alexa Fluor™ 647 - C-terminus, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals NBP3-08633AF647
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
ACTH Monoclonal antibody specifically detects ACTH in Human samples. It is validated for ELISA
Spezifikation
| ACTH | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| ACTH, adrenocorticotropic hormone, adrenocorticotropin, alpha-melanocyte-stimulating hormone, alpha-MSH, beta-endorphin, beta-LPH, beta-melanocyte-stimulating hormone, beta-MSH, CLIP, corticotropin-like intermediary peptide, corticotropin-lipotropin, gamma-LPH, gamma-MSH, lipotropin beta, lipotropin gamma, LPH, melanotropin alpha, melanotropin beta, melanotropin gamma, met-enkephalin, MSH, NPP, POC, pro-ACTH-endorphin, proopiomelanocortin, pro-opiomelanocortin, proopiomelanocortin preproprotein | |
| Synthetic peptide corresponding to aa25-39 of human ACTH (NGAEDESAEAFPLEF) (Uniprot: P01189) | |
| 100 μg | |
| Neuroscience | |
| 5443 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| ELISA | |
| CLIP/2859R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur