Learn More
Tocris Bioscience™ ACT 335827
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Beschreibung
Potent and selective orexin OX1 receptor antagonist (Kb values are 41 and 560 nM for OX1 and OX2 receptors respectively). Elicits anxiolytic effects in vivo. Brain penetrant and orally available.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | ACT 335827 |
| Menge | 50 mg |
| Formelmasse | 518.64 |
| Molekulargewicht | 518.654 |