Learn More
Euro Protection™ Acrylonitrile Gloves
Click to view available options
Größe:
S
Small
Medium
L
X-Large
2XL
Dicke (metrisch):
0,38 mm
0.38 mm
0,46 mm
0.46 mm
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE Mark |
Farbe | Green |
Oberflächenbehandlung außen | Bonded |
Material | Acrylonitrile |
Produkttyp | Nitrile Gloves |
Größe | Medium |
Dicke (metrisch) | 0.38 mm |
Modell | S8 |
Menge | 1 Each |
Beständig gegen | Chemical, oil, Grease, Acids, Alkalis |