Learn More
Acrylnitril, ≥ 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10686922 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 mL
1 L
2.5 L
10 L
Verpackung:
Glasflasche
Plastikeimer
Packungsgröße:
1 Liter
10 Liter
100 Milliliter
2.50 Liter
Artikelnummer. 10686922
Marke: Thermo Scientific Acros undefined
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 107-13-1 | C3H3N | 53.06 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 107-13-1
Summenformel C3H3N
Molekulargewicht (g/mol) 53.06
MDL-Nummer MFCD00001927
InChI-Schlüssel NLHHRLWOUZZQLW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylonitrile, 2-propenenitrile, vinyl cyanide, propenenitrile, cyanoethylene, carbacryl, fumigrain, acritet, acrylon, ventox
PubChem CID 7855
ChEBI CHEBI:28217
IUPAC-Name Prop-2-Enenitril
SMILES C=CC#N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylonitrile
CAS Min. % 99.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt -83.5°C
Dichte 0.8000g/mL
pH 5.9 to 7.6 (5% aq. soln.)
Siedepunkt 77.3°C
Flammpunkt −0.2°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 99% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2C=CHCN
Brechungsindex 1.3900 to 1.3920
Menge 2.5 L
Beilstein 02, 400
Fieser 01,14; 07,4; 13,317
Merck Index 15, 122
Relative Dichte 0.8
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: 73.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, 2-propanol, dmf,, methylene chloride and acetone
Stabilisator 35 to 45ppm MEHQ
Formelmasse 53.06
Reinheit (%) 99+%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylonitrile
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Inhalationsallergen Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.