Learn More
Sanplatec™ Vakuumexsikkator aus Akryl
Artikelnummer. 11807162
Click to view available options
Volumen (metrisch):
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
Artikelnummer. 11807162
Marke: Sanplatec™ 181+BS/RCSB
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
NOT explosion-proof. Do not use in hot oven.
Ein kompakter Vakuum-Exsikkator mit hoher Klebefähigkeit und reichlich Transparenz.
  • Kompakte Bauweise, kleine Stellfläche
  • Zur Probenaufbewahrung, Lagerung und Steuerung von Sensoren, optischen Vorrichtungen und Messgeräten
  • Nutzbare Maße von 180 B x 180 T x 200 mm H
Spezifikation
Farbe Durchsichtig
Beschreibung Vakuum-Exsikkator
Material PMMA
Produkttyp Desiccator
Zur Verwendung mit (Anwendung) Entfeuchtung
Volumen (metrisch) 5 l
Abmessungen (T x B x H) innen 180 x 180 x 200 mm
Breite (metrisch) 248 mm
Höhe (metrisch) 328 mm
Tiefe (metrisch) 256 mm
Gewicht (metrisch) Ca. 4,5 kg