Learn More
3M™ Acryl-Klebeband
Beschreibung
- Praktisch unsichtbare Befestigung
- Kann mechanische Befestigungen (Nieten, Schweißnähte, Schrauben) oder flüssige Kleber ersetzen
- Druckempfindlicher Klebstoff haftet bei Kontakt, um sofortige Handhabungsfestigkeit zu liefern
- Ermöglicht die Verwendung von dünneren, leichteren und unähnlichen Materialien
Spezifikation
Spezifikation
| Klebstofftyp | Acryl |
| Farbe | Grau |
| Material | Acryl |
| Produkttyp | Klebebänder |
| Temperaturbereich (metrisch) | Up to 93°C |
| Dicke (angloamerikanisch) | 1-lagig |
| Dicke (metrisch) | 0.023 mm |
| Abmessungen (L x B) | 33 m x 2.54 cm |
| Länge (metrisch) | 33 m |
| Breite (metrisch) | 2.54 cm |