missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cytiva Thermostatische Ummantelungen aus Acryl-Kunststoff

Artikelnummer. 10722852 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Höhe (metrisch):
200 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 10722852

Marke: Cytiva 18001172

Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Zur Verwendung mit (Geräte) XK 16/20 Säulen
Material Acryl-Kunststoff
Typ Thermostatjacken der Serien XK und K9
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Menge 1/Packung
Höhe (metrisch) 200 mm
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt