Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Artikelnummer. 10691711 Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
16 mm
26 mm
50 mm
Höhe (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10691711
Marke: Cytiva 18001177
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Geräte) Thermostat
Material Acryl-Kunststoff
Typ Temperiermantel
Max. Temperatur (metrisch) 60 °C
Höhe (metrisch) 600 mm
Innendurchmesser (metrisch) 50 mm
Außendurchmesser (metrisch) 600 mm