Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Marke: Cytiva 18-0011-78
Additional Details : Gewicht : 0.52500kg
Spezifikation
Thermostat | |
Temperiermantel | |
300 mm | |
300 mm |
Acryl-Kunststoff | |
60 °C | |
50 mm |