Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Alle ansehen Cytiva Produkte
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Innendurchmesser (metrisch):
16 mm
16 mm
26 mm
50 mm
Höhe (metrisch):
200 mm
300 mm
400 mm
600 mm
700 mm
1000 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Thermostat |
| Material | Acryl-Kunststoff |
| Typ | Temperiermantel |
| Max. Temperatur (metrisch) | 60 °C |
| Höhe (metrisch) | 700 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | 16 mm |
| Außendurchmesser (metrisch) | 700 mm |