Learn More
Cytiva Kunststoffthermostatmantel aus Acryl
Marke: Cytiva 18-0011-67
Additional Details : Gewicht : 0.43100kg
Spezifikation
Thermostat | |
Temperiermantel | |
400 mm | |
400 mm |
Acryl-Kunststoff | |
60 °C | |
26 mm |