Learn More
Key Instruments™ Luftstrommesser aus Acryl
Artikelnummer. 11948044
Click to view available options
Luftstromrate:
0.04 bis 0.5 l/min
0.1 bis 1 l/min
1 bis 10 l/min
1 l/min
30 bis 280 l/min
5 l/min
Höhe (metrisch):
102 mm
165 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 11948044
Marke: Key Instruments™ FR4A70BVBN
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Präzisionsgefertigte Standarddurchflussmesser aus Acryl für Flüssigkeiten oder Gase. Der Key Instruments™ Flo-Rite™ Luftstrommesser aus Acryl aus Acryl verfügt über Skalen zum direkten Ablesen für Wasser oder Luft und ist mit metrischer oder englischer Skala erhältlich.
MERKMALE
  • Einfach abzulesende englische oder metrische Einheiten
  • Skalen für Wasser im Bereich von 4 cc/min bis 20 gal/min
  • Luft im Bereich von 40 cc/min bis 4000 l/min
  • Messingeinsatz mit Gewinde für schnelle Installation
  • Leichte Demontage und Montage zu Wartungszwecken
  • Robuste, einteilige klare Konstruktion aus Acryl
  • Robuster, leicht ablesbarer Schwimmer in höchster Qualität
ANWENDUNGEN
  • Luftprobenahmegeräte für Aquakulturen
  • Entsalzungsanlagen
  • Systeme zur Analyse medizinischer Gase
  • Fotoverarbeitungsgeräte
  • Systeme für Wasseraufbereitung und -verteilung
Spezifikation
Typ Durchflussmesser
Genauigkeit ±3 %
Luftstromrate 30 bis 280 l/min
Nenndruck 100 psi
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Verwendung mit Luft/Gas oder Wasser
Höhe (metrisch) 165 mm
Material der Innenteile Acryl
Wiederholgenauigkeit ± 0.5 %
Breite (metrisch) 165 mm
Umfang 50, 100 oder 127 mm
Material der Dichtung Buna-N
Temperatur (metrisch) 65 °C
Ventil Ja