Learn More
Acrylsäure, tech. 90% stab.
Artikelnummer. 15492437
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15492437 500 mL 500 Milliliter
15402447 2.5 L 2.50 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15492437 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 045779.AP
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-10-7
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.063
MDL-Nummer MFCD00004367
InChI-Schlüssel NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
SMILES C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic acid
Namenshinweis Stabilized
Schmelzpunkt ∼13°C
Dichte 1.051 g/mL
Siedepunkt 138°C to 139°C
Flammpunkt 54°C (129°F)
Geruch Pungent
Strukturformel H2C=CHCO2H
Brechungsindex 1.4202
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Löslichkeitsinformationen Completely miscible in water.
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 90%
Güte Technisch
Physikalische Form Flüssig