Learn More
Acrylsäure, niedriger Wassergehalt, 99.5 %, stab. mit ≈200ppm 4-Methoxyphenol, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7058852
Click to view available options
Menge:
500 mL
2.5 L
Packungsgröße:
2.50 Liter
500 Milliliter
Artikelnummer. 11470570
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 043359.AP
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
CAS: 79-10-7 | C3H4O2 | 72.063 g/mol
Acrylsäure dient als Ausgangsprodukt bei der Herstellung von 3-Hydroxypropionsäure. Wird bei der Herstellung von wasserabsorbierenden Harzen verwendet. Reagiert mit Alkoholen, um die entsprechenden Ester herzustellen. Seine Ester werden als Rohstoffe für Kunstharze, Kautschuke, Beschichtungsklebstoffe, Wasserlacke, Bohnerwachs und Klebstoffe verwendet. Wird auch zur Herstellung von Homopolymeren oder Copolymeren durch Reaktion mit anderen Monomeren wie Acrylamiden, Acrylnitril, Vinyl, Styrol und Butadien verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-10-7
Summenformel C3H4O2
Molekulargewicht (g/mol) 72.063
MDL-Nummer MFCD00004367
InChI-Schlüssel NIXOWILDQLNWCW-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylic acid, 2-propenoic acid, propenoic acid, vinylformic acid, acroleic acid, propene acid, ethylenecarboxylic acid, polyacrylate, propenoate, carbomer
PubChem CID 6581
ChEBI CHEBI:18308
IUPAC-Name Prop-2-Erucasäure
SMILES C=CC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylic acid
Namenshinweis Low water content, Stabilized with ≈200ppm 4-methoxyphenol
Schmelzpunkt ∼13°C
Dichte 1.051 g/mL
Siedepunkt 138°C to 139°C
Flammpunkt 54°C (130°F)
Geruch Pungent
Brechungsindex 1.4202
Menge 500 mL
UN-Nummer UN2218
Beilstein 635743
Merck Index 14,130
Löslichkeitsinformationen Miscible with water.
Formelmasse 72.06
Reinheit (%) 99.5%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylic acid
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • AKUT GEWÄSSERGEFÄHRDEND Akut 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1A
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H400-Sehr giftig für Wasserorganismen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acrylic acid