Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, Elektrophoresequalität, ≥ 99 %
Artikelnummer. 11308136
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11308136 100 g 100 Gramm
11398126 25 g 25 Gramm
11318136 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11308136 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. L15075.22
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    57.24 CHF
    51.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 5.59 CHF
    9% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Acrylamid / N,N'-Methylenbisacrylamid (CAS-Nr. 79-06-1, 7732-18-5, 110-26-9, 79-06-1) ist eine wasserlösliche Verbindung, die durch Vernetzung von Polyacrylamidgelen herstellt wird und in der Chromatographie sowie der Elektrophoresetrennung von Nukleinsäuren und Proteinen weit verbreitet sind.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
Acrylamid wird als Monomer bei der Synthese von Polyacrylamiden verwendet, die als wasserlösliche Verdickungsmittel in der Abwasseraufbereitung, Gelelektrophorese, Erzverarbeitung und Farbstoffherstellung Anwendung finden. In der Molekularbiologie dient es als Träger und ist an der Fällung kleiner DNA-Mengen beteiligt. Es spielt eine wichtige Rolle als Zwischenprodukt bei der Herstellung von N-Methylacrylamid und N-Butoxyacrylamid.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Hygroskopisch. Luft- und lichtempfindlich. Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Säuren, Basen, Oxidationsmitteln, Reduktionsmitteln, Eisen und Eisensalzen, Kupfer, Aluminium, Messing und radikalischen Initiatoren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 79-06-1
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Synonym acrylamide, 2-propenamide, propenamide, acrylic amide, akrylamid, ethylenecarboxamide, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-Name Prop-2-enamid
SMILES NC(=O)C=C
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamid
Schmelzpunkt 82°C to 85°C
Dichte 1.322
Siedepunkt 125°C (25 mmHg)
Flammpunkt 138°C (280°F)
Geruch Geruchsneutral
Strukturformel CH2=CHCONH2
Menge 100 g
UN-Nummer UN2074
Beilstein 605349
Empfindlichkeit Hygroskopisch; lichtempfindlich
Merck Index 14,129
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 71.08
Reinheit (%) ≥99%
Güte Elektrophorese
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Acrylamide, electrophoresis grade
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1B
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 1
Gefahrenhinweis
  • H301-Giftig bei Verschlucken.
  • H372-Schädigt die Organe.
  • H312-Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H361f-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P333+P313-Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Acrylamide