Learn More
Acrylamid : Bis-Acrylamid 37,5:1 (40%ige Lösung/Elektrophorese), Fisher BioReagents
Artikelnummer. 30117569
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 L
Packungsgröße:
1 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30117569 1 L 1 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 30117569 Lieferant Fisher BioReagents Lieferanten-Nr. BP14101
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Diese Acrylamidlösung ist für eine 2,6%ige Vernetzung vorgemischt und eignet sich zur Trennung von Proteinen mit hohem Molekulargewicht.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamide: Bis-Acrylamide 37.5:1
Namenshinweis 40%-Lösung
Physikalische Form Flüssig
CAS 79-06-1, 110-26-9, 7732-18-5
Leitfähigkeit Maximal 10 μmhos.
Farbe Farblos
Menge 1 L
Verpackung Flasche aus Polypropylen
Hinweise zur Reinheitsqualität DNase-, RNase- und Protease-frei
Summenformel C3H5NO
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC-Name Prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Güte Elektrophorese