Learn More
Acrylamid, >99 %, Molekularbiologie-Reagenzienklasse, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11426401 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
Packungsgröße:
500 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11426401 500 g 500 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11426401 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219398290
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrylamid
CAS 79-06-1
Farbe Weiß
Dichte 1.127 g/cm3 bei 25 °C
Summenformel C3H5NO
MDL-Nummer MFCD00008032
Menge 500 g
Synonym Acrylamid, 2-Propenamid, Propenamid, Ethylencarboxamid, Vinylamid, Acrylsäureamid, vinyl amide, acrylic acid amide, 2-propeneamide, propeneamide
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC(=O)C=C
IUPAC-Name Prop-2-enamid
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
Formelmasse 71.1
Reinheit (%) > 99 %
Güte Reagenz für die Molekularbiologie
Physikalische Form Kristallpulver