Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 30%ige Lösung, frei von Bis-Acrylamid
CAS: 79-06-1 | C3H5NO | 71.08 g/mol
122.00 CHF - 225.00 CHF
Chemische Identifikatoren
CAS 79-06-1
Summenformel C3H5NO
Molekulargewicht (g/mol) 71.08
MDL-Nummer MFCD00008032
InChI-Schlüssel HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 6579
ChEBI CHEBI:28619
IUPAC-Name Prop-2-enamid
SMILES NC(=O)C=C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15404549
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J62100.AP
500 mL
122.00 CHF
500 Milliliter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
15414549
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Chemicals
J62100.K2
1 L
225.00 CHF
1 Liter
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Acrylamide is a commonly used matrix for electrophoretic separation of nucleic acids and proteins. Acrylamide is used as a chemical intermediate in production of polyacrylamides, for use in protein electrophoresis (PAGE), synthesis of dyes and copolymers for contact lenses.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Acrylamid ist eine häufig verwendete Matrix für die elektrophoretische Trennung von Nukleinsäuren und Proteinen. Acrylamid wird als chemisches Zwischenprodukt bei der Herstellung von Polyacrylamiden verwendet, für die Proteinelektrophorese (PAGE), die Synthese von Farbstoffen und Copolymeren für Kontaktlinsen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Lichtempfindlich. Von Säuren, Oxidationsmitteln, Eisen- und Eisensalzen, Kupfer, Messing und Freiradikalinitiatoren fernhalten.
Spezifikation
Mehr anzeigen
Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Product Certifications
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Acrylamid, 30%ige Lösung, frei von Bis-Acrylamid