Learn More
Cytiva AcroVent™ Vorrichtung mit PTFE-Membran
Artikelnummer. 17104291
Click to view available options
:
0,2 μm
Artikelnummer. 17104291
Marke: Cytiva 4249
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Einweg-Filtervorrichtung, 50 mm, zur Verwendung in routinemäßigen, nicht entscheidenden Belüftungsapplikationen.
  • Verringert Kontaminationsrisiken
  • Ideal für Gasleitungen von CO2-Inkubatoren
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material PTFE
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Art des Einlasses Gestufter Schlauchanschluss
Art des Auslasses Gestufter Schlauchanschluss
Menge 10/Pk.
Durchmesser (metrisch) 50 mm