Learn More
Septum für AcroSeal™ , Butylgummi/Teflon, Thermo Scientific Chemicals ™
Größe: 43 x 3 mm
Marke: Thermo Scientific Acros 434560100
Additional Details : Gewicht : 1.00000kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
43 x 3mm | |
Je 10 | |
Butylgummi, Teflon |
RUO – Nur für Forschungszwecke