Learn More
Cytiva AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die Lösungsmittelfiltration, lange Spitze
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
216.00 CHF - 304.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) PTFE (Hydrophilic)
Sterilität Unsteril
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Porengröße Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Volumen (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17124641
Unterlagen ansehen
Cytiva
8586
0,2 μm 350 μl
304.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17134641
Unterlagen ansehen
Cytiva
8588
0,45 μm 350 μl
304.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17164641
Unterlagen ansehen
Cytiva
8686
0,2 μm 1 mL
216.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17174641
Unterlagen ansehen
Cytiva
8688
0,45 μm 1 mL
216.00 CHF
1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 05-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
PTFE (Hydrophilic)
Unsteril
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die Lösungsmittelfiltration, lange Spitze