Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für Multiplex-Assays
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 8049
Additional Details : Gewicht : 0.92000kg
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Polypropylen/Polyethylen Vlies und Supor (Polyethersulfon) | |
1,2 μm | |
Unsteril | |
10 St./Packung |