Learn More
Cytiva AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die wässrige Filtration
Optimiert für eine Vielzahl von Anwendungen, die eine Verarbeitung mit größeren Volumen pro Well erfordern.
201.00 CHF - 438.00 CHF
Spezifikation
Sterilität Unsteril
Gehäusematerial Polypropylen-Gehäuse
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 8
Produktcode Marke Porengröße Volumen (metrisch) Material (Membran) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porengröße Volumen (metrisch) Material (Membran) Preis Menge & Verfügbarkeit  
17114601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
8019
0,2 μm 350 μl Supor (PES)
402.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
17194611
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
8119
0,2 μm 1 mL Supor (PES)
248.56 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17164631
Unterlagen ansehen
Cytiva
8231
1,0 μm 2 mL Glasfaser (Borosilikatglas ohne Bindemittel)
201.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17134601
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
8027
30 bis 40 μm 350 μl Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff
438.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17154601
Unterlagen ansehen
Cytiva
8031
1,0 μm 350 mL Glasfaser (Borosilikatglas ohne Bindemittel)
209.00 CHF
10 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17104621
Unterlagen ansehen
Cytiva
8127
30 bis 40 μm 1 mL Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff
273.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
17134621
Unterlagen ansehen
Cytiva
8131
1,0 μm 1 mL Glasfaser (Borosilikatglas ohne Bindemittel)
201.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
17154631
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Cytiva
8227
30 bis 40 μm 2 mL Polypropylen/Polyethylen-Vliesstoff
242.00 CHF
5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 25-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inertem Polypropylen
  • Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
Unsteril
Polypropylen-Gehäuse
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Cytiva AcroPrep™ Advance 96-Well Filterplatten für die wässrige Filtration