Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) AcroPrep™ 384-Well Filterplatten, 100 μl
AcroPrep™ 384-Well Filterplatten sind ideal für die Probenvorbereitung mit hohem Probenvolumen und hohem Durchsatz.
580.00 CHF - 950.00 CHF
Spezifikation
Material | Polypropylen |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Menge | 10 St./Packung |
Volumen (metrisch) | 80 μl |
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Typ | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Material (Membran) | Typ | MWCO | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17144471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5078 |
Omega (modifiziertes PES) | Kurze Spitzen | 30 kDa |
950.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17184471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5084 |
Supor (PES) | Lange Spitzen |
705.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17194471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5085 |
Supor (PES) | Kurze Spitzen |
715.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17114471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5073W |
Borosilikatglasfaser | Kurze Spitzen |
580.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
17124471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5076 |
Omega (modifiziertes PES) | Kurze Spitzen | 10 kDa |
950.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17134471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5077 |
Omega (modifiziertes PES) | Lange Spitzen | 10 kDa |
950.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 24-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17154471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5079 |
Omega (modifiziertes PES) | Lange Spitzen | 30 kDa |
950.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 05-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17164471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5080 |
Omega (modifiziertes PES) | Kurze Spitzen | 100 kDa |
950.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17174471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5081 |
Omega (modifiziertes PES) | Lange Spitzen | 100 kDa |
930.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 26-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17104471
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5072 |
Borosilikatglasfaser | Lange Spitzen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
17104481
|
Cytiva (formerly Pall Lab)
5086 |
Supor (PES) | Kurze Spitzen |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
|||||
Beschreibung
- Die Platten bestehen aus chemisch beständigem, biologisch inerten Polypropylen mit einem durchsichtigen Polystyrol-Deckel
- Dieses Produkt ist ausschließlich für Forschungsanwendungen
Spezifikation
Polypropylen | |
Unsteril | |
10 St./Packung | |
80 μl |