Learn More
Cytiva AcroPak™ 800 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
Artikelnummer. 17104241
Click to view available options
Art des Auslasses:
1 bis 1,5 Zoll Sanitärflansch
1/2 Zoll Einlass-Schlauchverbindung mit Füllglocke am Auslass
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17104241
Marke: Cytiva 12463
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
AcroPak Kapseln wurden nur für Forschungsanwendungen entwickelt.
  • Für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten
  • Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
  • Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 750 cm2
Art des Auslasses 1 bis 1,5 Zoll Sanitärflansch
Menge Je 1