Learn More
Cytiva AcroPak™ 400 Kapseln mit Fluorodyne™ II Membran
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die doppelschichtige Sterilisationsmembran erhöht die Zuverlässigkeit
- Die vorgeschaltete Luftdüse verhindert eine Dampfsperre
- Hergestellt ohne Verwendung von Klebstoffen zur Minimierung extrahierbarer Substanzen
- Durch Gammabestrahlung vorsterilisiert
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | PVDF (hydrophil) |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 400 cm2 |
| Anzahl pro Packung | Je 1 |
| Art des Auslasses | Gestufter Schlauchanschluss |