Learn More
Cytiva AcroPak™ 200 Kapseln mit Fluorodyne™ II Membran
Artikelnummer. 17154211
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
Packungsgröße:
3 Stück
Artikelnummer. 17154211
Marke: Cytiva 12069
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
AcroPak™ 200 Kapseln nur für Forschungsanwendungen.
  • Effiziente Verarbeitungsvolumina von bis zu 20 l
  • Die Fluorodyne II (PVDF)-Membran ist mit wässrigen und vielen anderen organischen Lösungsmitteln kompatibel
  • AcroPak 20 Filter sind machen kleine und mittlere Filtrationen einfacher
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) PVDF (hydrophil)
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 200 cm2
Anzahl pro Packung 3/Packung
Art des Auslasses Gestufter Schlauchanschluss