Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
Artikelnummer. p-7089717
Click to view available options
Art des Auslasses:
1 bis 1,5 Zoll Sanitärflansch
1/2 Zoll-Schlauchanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17134241
Marke: Cytiva 12467
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
AcroPak Kapseln für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten.
  • Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
  • Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
  • Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
  • Gammabestrahlt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 1500 cm2
Art des Auslasses 1/2 Zoll-Schlauchanschluss
Menge Je 1