Learn More
Cytiva AcroPak™ 1500 Kapseln mit Supor™ EKV Membran
Click to view available options
Art des Auslasses:
1 bis 1,5 Zoll Sanitärflansch
1/2 Zoll-Schlauchanschluss
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
- Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
- Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
- Gammabestrahlt
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | Hydrophiles PES |
| Porengröße | 0,2 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 1500 cm2 |
| Art des Auslasses | 1/2 Zoll-Schlauchanschluss |
| Menge | Je 1 |