Learn More
Cytiva AcroPak™ 1000 Kapseln mit Supor™ Membran
Artikelnummer. 17174251
Click to view available options
Porengröße:
0,1/0,1 μm
0,2/0,2 μm
0,8/0,2 μm
0,8/0,45 μm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17174251
Marke: Cytiva 12999
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
AcroPak Kapseln für Puffer, Gewebekulturmedien und andere biologische Flüssigkeiten.
  • Neuere Technologie für vereinfachte Skalierung empfohlen
  • Hohe Filtrationsfläche und kompakte Größe sind ideal für Aufskalierungsversuche
  • Nur für Forschungsanwendungen entwickelt
  • Gammabestrahlt
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Material (Membran) Hydrophiles PES
Porengröße 0,1/0,1 μm
Sterilität Steril
Filtrationsbereich 1000 cm2
Art des Auslasses Gestufter Schlauchanschluss
Menge Je 1