Description
Beurteilen Sie mit den Thermo Scientific™ AcroMetrix™ HIV-1-Kontrollen das Leistungsverhalten molekularer Diagnosetestverfahren, einschließlich des RNA-Extraktionsschritts, für die quantitative und qualitative Bestimmung der RNA des Humanen Immundefizienz-Virus Typ 1 (HIV-1). Diese Kontrollen können eingesetzt werden für die Schulung von und für Leistungstests bei Laborpersonal, für den Vergleich von Reagenzien-Test-Kits über mehrere Chargen sowie die Beurteilung und den Vergleich von Laboren und Bewertungen zwischen Laboren. Die Kontrollen sind für die Anwendung in der In-vitro-Diagnostik vorgesehen.
Specifications
Specifications
| Beschreibung | AcroMetrix HIV-1 Mittel Kontrolle |
| Nachweisbare Analyten | HIV-1 |
| Typ | HIV-1 Control |
| Verpackung | 5 x 1.2mL |
| Menge | 5 x 1.2 mL |