missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ AcroMetrix™ CT/NG-Kontrolle

Artikelnummer. 17848581 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
20 mL
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17848581 20 mL 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17848581 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 967146
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 19-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beurteilen Sie mit dieser nur für die In-vitro-Diagnostik vorgesehenen Kontrolle das Leistungsverhalten von Nukleinsäure-Untersuchungsverfahren für die qualitative Bestimmung der Nukleinsäuren von CT und NG.

Beurteilen Sie mit der Thermo Scientific™ AcroMetrix™ CT/NG-Kontrolle das Leistungsverhalten von Nukleinsäure-Testverfahren für die qualitative Bestimmung der Nukleinsäuren von Chlamydia trachomatis (CT) und Neisseria gonorrhoeae (NG) aus Tupfer- und Urinpatientenproben. Zur Prüfung eines effektiven Nukleinsäure-Extraktionsverfahrens beinhaltet die AcroMetrix CT/NG-Kontrolle intaktes, inaktiviertes C. trachomatis und N. gonorrhoeae. Die routinemäßige Anwendung ermöglicht Laboren das Überwachen der Testvariationen im Tagesablauf, des Leistungsverhaltens von Test-Kits über mehrere Chargen und der Bedienervariation. Die Kontrolle ist für die Anwendung in der In-vitro-Diagnostik vorgesehen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Nachweisbare Analyten Chlamydia trachomatis (CT) nucleic acids, Neisseria gonorrhoeae (NG) nucleic acids
Typ CT/NG Control
Verpackung 20 ml
Menge 20 mL
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.