Learn More
Acrolein 5000 μg/ml in Wasser, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320583
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mL
Packungsgröße:
1 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30320583 1 mL 1 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30320583 Lieferant Dr. Ehrenstorfer Lieferanten-Nr. DREGA09010384WA
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Sie die von Dr. Ehrenstorfer zertifizierten Referenzmaterialien: Erhältlich in verschiedenen Formaten, einschließlich Mehrkomponenten-Gemische für regulatorische Zwecke, um Ihre Lebensmittel- und Umweltanalysen mit rückverfolgbarer, ISO-zertifizierter Qualität zu unterstützen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acrolein (2-Propenal)
CAS 107-02-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acrolein (2-Propenal)
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C3 H4 O
Konzentration 5000 μg/mL
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Acrolein (8CI), 2-Propen-1-one, Acrylaldehyde, Acrylic aldehyde, Allyl aldehyde, Aqualin, Magnacide B, Magnacide H, NSC 8819, Prop-2-en-1-al, Propenal
InChI-Formel InChI=1S/C3H4O/c1-2-3-4/h2-3H,1H2
SMILES C=CC=O
IUPAC-Name Prop-2-enal
Solvent or Matrix Water
Molekulargewicht (g/mol) 56.06
Menge 1 mL
Formelmasse 56.0262 g/mol