Learn More
Cytiva (formerly Pall Lab) Acrodisc™ Spritzenfilter mit GF/Nylonmembran
Vielseitiger Filter für die Filtration sowohl wässriger als auch lösungsmittelbasierter Proben.
Marke: Cytiva (formerly Pall Lab) 4549
161.80 CHF gültig bis 2024-05-06
Benutzen Sie den Promotions-Code "21711" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 1.18750kg
Beschreibung
- Ausgezeichnete chemische Kompatibilität mit Estern, Basen und Alkoholen
- Zeitsparend, da keine Vornässung erforderlich ist
Spezifikation
Nylon | |
0,45 μm | |
Unsteril | |
25 mm |