Learn More
Cytiva Acrodisc™ PSF Spritzenvorsatzfilter mit Versapor Membran
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
:
10 μm
Description
- Erfüllt die Anforderungen an die Filtration wässriger Proben
- Nur für Laboranwendungen
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Specifications
Specifications
| Filtertyp | Hydrophilic |
| Material (Membran) | Acryl-Copolymer (hydrophil) |
| Porengröße | 10 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
| Totvolumen (nach Luftspülung) | < 125 μl |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Menge | 50/Pk., 200/Cs. |
| Max. Temperatur (metrisch) | 55 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |