Learn More
Cytiva Acrodisc™ PSF Spritzenvorsatzfilter mit Supor™ Membran
Diese Spritzenfilter sind ideal für die biologische und allgemeine Forschung.
181.00 CHF - 3530.00 CHF
Spezifikation
Material (Membran) | PES |
---|---|
Sterilität | Unsteril |
Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
Totvolumen (nach Luftspülung) | < 125 μl |
Gehäusematerial | Modifiziertes Acryl |
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porengröße | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
17164671
|
Cytiva
AP-4426 |
0,45 μm | 1000/Pk. |
3530.00 CHF
1000 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
17154671
|
Cytiva
AP-4425 |
0,45 μm | 50/Pk. |
210.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
||||
17124701
|
Cytiva
AP-4799 |
0,2 μm | 50/Pk. |
181.00 CHF
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
||||
Beschreibung
- Überragende Durchflussraten und höherer Durchsatz als bei Wettbewerber-Geräten
- Nur für Forschungsanwendungen
Spezifikation
PES | |
3,9 cm2 | |
Modifiziertes Acryl | |
Binder-free Borosilicate Glass | |
25 mm |
Unsteril | |
< 125 μl | |
Hydrophilic | |
55 °C |