Learn More
Cytiva Acrodisc™ PSF Spritzenvorsatzfilter mit Polypropylen-Gehäuse
Click to view available options
Porengröße:
0.8μm
1 μm
10 μm
Material (Membran):
Acryl-Copolymer (hydrophil)
Glasfaser, Borosilikatglasfaser
Menge:
1000/Packung
50/Packung
Packungsgröße:
1000 Stück
50 Stück
Beschreibung
- Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
- Erfüllt die Anforderungen an die Filtration wässriger Proben
- Erhältlich mit GXF mehrschichtigem Glasfaser-Vorfilter, der zwei- bis viermal so hohen Durchsatz wie Standardglasfaser-Vorfiltergeräte bietet und eine schnelle und einfache Filtration Ihrer schwierigsten Proben ermöglicht
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | Glasfaser, Borosilikatglasfaser |
| Porengröße | 1 μm |
| Sterilität | Unsteril |
| Filtrationsbereich | 3,9 cm2 |
| Totvolumen (nach Luftspülung) | < 125 μl |
| Gehäusematerial | Polypropylen |
| Menge | 1000/Packung |
| Max. Temperatur (metrisch) | 55 °C |
| Durchmesser (metrisch) | 25 mm |