Learn More
Cytiva Acrodisc One™ PSF Spritzenvorsatzfilter mit der PTFE-Membran
Führen Sie die Probenreinigung und -vorbereitung durch, um sicherzustellen, dass die reinsten Proben in Flüssigchromatographie, Massenspektrometrie und Ionenchromatographie analysiert werden. Sie verwenden die wasserbenetzbare PTFE-Membran (www.PTFE), eine Universalmembran für Lösungsmittel und wässrige Proben.
Marke: Cytiva AP-4919
170.05 CHF gültig bis 2025-08-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "24124" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Acrodisc One PSF Spritzenfilter bieten die folgenden Vorteile:
- Verlängern Sie die Lebensdauer der UHPLC-Säule im Vergleich zu einer ungefilterten Probe um das 100-Fache
- Schützen Sie teure Gerätedetektoren und -säulen
- Tragen Sie minimale extrahierbare Materialien bei, die entscheidende Daten kontaminieren
- Die verfügbaren Vorfilter erzeugen einen niedrigeren Gegendruck und höhere Durchflussraten für einfachere Probenfiltrationskosten und die Kosten, die mit Ausfallzeiten bei Wartung und Neukalibrierung verbunden sind
Spezifikation
wwPTFE | |
Unsteril | |
< 125 μl | |
50/Pk., 200/Cs. | |
25 mm |
0,45 μm | |
3,9 cm2 | |
Polypropylen GxF | |
55 °C |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Qualitätsanalyse und Qualitätskontrolltests
Sparen Sie bis zu 59% Rabatt auf einige unserer beliebtesten ProdukteAktionscode: 24140Gültig bis zum: 2025-08-24
-
Mehrere Hersteller
Probenvorbereitung, Filtration und Lagerung
Erhalten Sie bis zu 80 % Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24124Gültig bis zum: 2025-08-31 Nur zur Einlösung
Neues Angebot Jetzt sparen