Learn More
Cytiva Acrocap™ Druckvorrichtungen
Click to view available options
Porengröße:
0,1 μm
0,2 μm
0,45 μm
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
- Sterilisierung durch Gammabestrahlung
- Beseitigt das Risiko zytotoxischer Residuen durch ETO-Sterilisierung
- Eine integrierte hydrophobe Belüftung verhindert Lufteinschluss
- Produkt ist nicht für den Einsatz in medizinischen, klinischen, chirurgischen oder anderen Patientenanwendungen zugelassen
Spezifikation
Spezifikation
| Material (Membran) | Hydrophiles PES |
| Porengröße | 0,45 μm |
| Sterilität | Steril |
| Filtrationsbereich | 15 cm |
| Art des Einlasses | Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll |
| Art des Auslasses | Schlauchanschluss mit Innenkonus 1/4 Zoll |
| Menge | 10 St./Packung |