Learn More
Cytiva Acro™ 50 Belüftungsvorrichtungen mit PTFE-Membran
Artikelnummer. 17124291
Change view
Click to view available options
Porengröße:
0,2 μm
0,45 μm
1 μm
Art des Einlasses:
1/8 Zoll MNPT-Anschluss
3/8 Zoll Gerader Rohranschluss
Gestufter Schlauchanschluss
Menge:
18/Packung
72/Packung
Packungsgröße:
18 Stück
72 Stück
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Porengröße Art des Einlasses Menge unitSize
17124291 0,2 μm Gestufter Schlauchanschluss 18/Packung 18 Stück
17114291 0,2 μm Gestufter Schlauchanschluss 72/Packung 72 Stück
17154291 1 μm Gestufter Schlauchanschluss 18/Packung 18 Stück
17144291 0,45 μm Gestufter Schlauchanschluss 18/Packung 18 Stück
17134301 0,2 μm 1/8 Zoll MNPT-Anschluss 18/Packung 18 Stück
17144261 1 μm 1/8 Zoll MNPT-Anschluss 18/Packung 18 Stück
17144301 0,2 μm 3/8 Zoll Gerader Rohranschluss 18/Packung 18 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 17124291 Lieferant Cytiva Lieferanten-Nr. 4251
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Einwegfilter, ideal für die sterile Entlüftung kleiner Behälter und als Inline-Gasfilter.
  • Enthält eine hydrophobe PTFE-Membran
  • Der große effektive Filterbereich ermöglicht hohe Durchflussraten. Filter können zu Kostenersparnissen mehrmals autoklaviert werden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Material (Membran) PTFE
Porengröße 0,2 μm
Sterilität Unsteril
Filtrationsbereich 19.6 cm2
Gehäusematerial Polypropylen
Art des Einlasses Gestufter Schlauchanschluss
Menge 18/Packung
Durchmesser (metrisch) 50 mm