Learn More
Acriflavin Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10651832 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10651832 100 g Glasflasche 100 Gramm
10535501 10 g Glasflasche 10 Gramm
10545501 25 g Glasflasche 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 10651832 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 346841000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    272.00 CHF
    225.65 CHF / 100 Gramm
    Sparen 46.35 CHF
    17% Rabatt
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
Acriflavin-Hydrochlorid, C27H28Cl4N6, CAS-Nummer-69235-50-3, 3,6-Diamino-10-methylacridin-Proflavin-Trihydrochlorid-Chlorid, Acriflavin-Hydrochlorid, unii-1s73vw819c, Acriflavinhydrochlorid, Gemisch von 3,6-Diamino-10-methylacridiniumchlorid-hydrochlorid und 3,6-Diaminoacridinhydrochlorid
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 69235-50-3
Summenformel C27H27Cl3N6
Molekulargewicht (g/mol) 541.91
MDL-Nummer MFCD00069039
InChI-Schlüssel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-1s73vw819c, acrifiavine hydrochloride, 3,6-diamino-10-methylacridine proflavine trihydrochloride chloride, acriflavinehydrochloride mixtureof3,6-diamino-10-methylacridiniumchloridehydrochlorideand3,6-diaminoacridinehydrochloride
PubChem CID 53393742
IUPAC-Name Acridin-3,6-Diamin;10-Methylacridin-10-ium-3,6-Diamin;Chlorid;Trihydrochlorid
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifications
Chemischer Name oder Material Acriflavine hydrochloride
Schmelzpunkt 260.0°C
Farbe Braun-Rot bis Orange-Rot
Verlust bei Trocknung 7% max. (105°C, 1 hr.)
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Acriflavine hydrochloride
Signal Word
  • Gefahr
Hazard Category
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Hazard Statement
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Precautionary Statement
  • P264-Nach Gebrauch Gesicht, Hände und e gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.