Learn More
Acriflavin Hydrochlorid, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15492889
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15492889 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15492889 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J60048.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ein interkalierender Farbstoff
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Acriflavin-Hydrochlorid wirkt als interkalierender Farbstoff und hemmt auch die Mitochondriogenese. Es ist ein Antiseptikum und wurde gleichzeitig in Anwendungen für die duale Fluoreszenzanalyse von zellulärer DNA und Protein verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Wasser, Dimethylsulfoxid und Methanol.
Hinweise
Eine Mischung aus 3,6-diamino-10-methylacidiniumchlorid und 3,6-diaminoacridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 8063-24-9
Summenformel C27H27Cl3N6
Molekulargewicht (g/mol) 541.91
MDL-Nummer MFCD00069039
InChI-Schlüssel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3,6-Diamino-10-methylacridinium chloride hydrochloride; Euflavine
IUPAC-Name 3,6-Diamino-10-methylacridin-10-ium-Acridin-3,6-diamin-dihydrochloridchlorid
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acriflavine hydrochloride
Farbe Orange bis rot
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 6265525
Merck Index 14,123
Löslichkeitsinformationen Soluble in water,dimethyl sulfoxide and methanol.
Physikalische Form Pulver