Learn More
Acriflavin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11496081 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11496081 100 g -
11476081 10 g 10 Gramm
11486081 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11496081 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219067580
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Identificatori chimici
CAS 8063-24-9
Summenformel C27H27Cl3N6
Molekulargewicht (g/mol) 541.91
MDL-Nummer MFCD00069039
InChI-Schlüssel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trypaflavin, Trypaflavine
IUPAC-Name 3,6-Diamino-10-methylacridin-10-ium-Acridin-3,6-diamin-dihydrochloridchlorid
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Specifica
Chemischer Name oder Material Acriflavinhydrochlorid
Namenshinweis Interkalierender Farbstoff, antiseptisch, Analyse von zellulärer DNA und Protein
Prozentgehaltsbereich 0.991
Formelmasse 245.8
Farbe Braun/Rot
Menge 100 g
Physikalische Form Pulver
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Acriflavine Hydrochloride
Avvertenza
  • Gefahr
Categoria di pericolo
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
Indicazioni di pericolo
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Consigli di prudenza
  • P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
  • P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
  • P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Enthält: Acriflavine Hydrochloride
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.