Learn More
Acriflavin-Hydrochlorid, MP Biomedicals™
Artikelnummer. 11476081 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
10 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11476081 10 g 10 Gramm
11486081 25 g 25 Gramm
11496081 100 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11476081 Lieferant MP Biomedicals Lieferanten-Nr. 0219067510
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Chemische Identifikatoren
CAS 8063-24-9
Summenformel C27H27Cl3N6
Molekulargewicht (g/mol) 541.91
MDL-Nummer MFCD00069039
InChI-Schlüssel MKLTXAHQKDVBLY-UHFFFAOYSA-N
Synonym Trypaflavin, Trypaflavine
IUPAC-Name 3,6-Diamino-10-methylacridin-10-ium-Acridin-3,6-diamin-dihydrochloridchlorid
SMILES Cl.Cl.[Cl-].NC1=CC2=NC3=CC(N)=CC=C3C=C2C=C1.C[N+]1=C2C=C(N)C=CC2=CC2=CC=C(N)C=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acriflavinhydrochlorid
Namenshinweis Interkalierender Farbstoff, antiseptisch, Analyse von zellulärer DNA und Protein
Prozentgehaltsbereich 0.991
Formelmasse 245.8
Farbe Braun/Rot
Menge 10 g
Physikalische Form Pulver