Learn More
Acridin, Mikromol™
Artikelnummer. 17991366
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17991366 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17991366 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0422.070025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
Acridin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine
CAS 260-94-6
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Acridine
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H9 N
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Acridine, 10-Azaanthracene, 2,3-Benzoquinoline, 9-Azaanthracene, Benzo[b]quinoline, Dibenzo[b,e]pyridine, NSC 3408
InChI-Formel InChI=1S/C13H9N/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-9H
SMILES c1ccc2nc3ccccc3cc2c1
IUPAC-Name Acridin
Molekulargewicht (g/mol) 179.22
Menge 25 mg
Formelmasse 179,0735 g/mol