Learn More
Acridin-9-Carbonsäure-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392996
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11392996
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L10797.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
CAS: 332927-03-4 | C14H9NO2 | 223.23 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 332927-03-4
Summenformel C14H9NO2
Molekulargewicht (g/mol) 223.23
MDL-Nummer MFCD00149578
InChI-Schlüssel IYRYQBAAHMBIFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-acridinecarboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate, acmc-1afs1, c14h9no2.h2o, acridin-9-carboxylic acid hydrate, acridine-9-carboxylic acid hydrate 1:x
PubChem CID 16211687
SMILES OC(=O)C1=C2C=CC=CC2=NC2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Acridine-9-carboxylic acid hydrate
Schmelzpunkt ∽290°C (decomposition)
Menge 1 g
Beilstein 171327
IUPAC-Name Acridin-9-carbonsäure;hydrat
Formelmasse 223.23 (Anhydrous)
Reinheit (%) 97%