Learn More
Acridin-9-Carbonsäure-Hydrat, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | Acridine-9-carboxylic acid hydrate |
| Schmelzpunkt | ∽290°C (decomposition) |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 171327 |
| IUPAC-Name | Acridin-9-carbonsäure;hydrat |
| Formelmasse | 223.23 (Anhydrous) |
| Reinheit (%) | 97% |